Acétonecyanhydrine 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
102380050 102380250
ACRO102380050EA 127 EUR InStock
ACRO102380050 ACRO102380250
Acétonecyanhydrine 99% stabilisé
Acétonecyanhydrine
Formule: C₄H₇NO
Point d'ébullition: 82 °C (23 mmHg)
Point de fusion: –19 °C
Densité: 0.932 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004455
Numéro CAS: 75-86-5
EINECS: 200-909-4
ONU: 1541
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 0.3% H3PO4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité