Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromomalondialdehyde ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromomalonaldehyde, Bromomalonaldehyde

H31030.18 H31030.06
H31030.18EA 405 EUR InStock
H31030.18 H31030.06
2-Bromomalondialdehyde ≥97%
2-Bromomalondialdehyde
Purity: 97% CAS No.: 2065-75-0 Molecular Formula: C3H3BrO2 Formula Weight: 150.96 Melting Point: ca 145° dec. MDL No.: MFCD00459999


Formule: C₃H₃BrO₂
MW: 150,96 g/mol
Point de fusion: ∼ 145 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00459999
Numéro CAS: 2065-75-0
EINECS: 430-470-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité