2-Chloromalondialdehyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloromalonaldehyde
330120010 330120100 330120500
ACRO330120010EA 44.1 EUR InStock
ACRO330120010 ACRO330120100 ACRO330120500
2-Chloromalondialdehyde 95%
2-Chloromalondialdehyde
Formule: C₃H₃ClO₂
MW: 106,51 g/mol
Point de fusion: 140…145 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01320489
Numéro CAS: 36437-19-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité