2-Chloro-N,N-diméthylacétamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50229.03 H50229.MD H50229.06
H50229.03EA 233 EUR InStock
H50229.03 H50229.MD H50229.06
2-Chloro-N,N-diméthylacétamide ≥97%
2-Chloro-N,N-diméthylacétamide
Purity: 97% CAS No.: 2675-89-0 Molecular Formula: C4H8ClNO Formula Weight: 121.57 Refractive Index: 1.4790 Boiling Point: 98-100°/11mm MDL No.: MFCD00039360
Formule: C₄H₈ClNO
MW: 121,57 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C (11 mmHg)
Densité: 1.182
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039360
Numéro CAS: 2675-89-0
EINECS: 220-224-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité