2-Chloro-N,N-diméthylacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20290.0025EA 141 EUR InStock
8.20290.9999 8.20290.0025
2-Chloro-N,N-diméthylacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-N,N-diméthylacétamide
Formule: C₄H₈ClNO
MW: 121,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039360
Numéro CAS: 2675-89-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 121.56 g/mol
Boiling Point 98 - 100 °C (15 hPa)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité