2,4,5-Trichlorophénoxyacétate de butyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17105500EA 211 EUR InStock
EHERC17105500
2,4,5-Trichlorophénoxyacétate de butyle
2,4,5-Trichlorophénoxyacétate de butyle
Formule: C₁₂H₁₃Cl₃O₃
MW: 311,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00128016
Numéro CAS: 93-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité