2,4,5-Trichlorophénoxyacétate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17125000EA 103 EUR InStock
EHERC17125000
2,4,5-Trichlorophénoxyacétate de méthyle
2,4,5-Trichlorophénoxyacétate de méthyle
Formule: C₉H₇Cl₃O₃
MW: 269,51 g/mol
Numéro CAS: 1928-37-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité