2-Chloro-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
135440500 135440100
ACRO135440500EA 265 EUR InStock
ACRO135440500 ACRO135440100
2-Chloro-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide 98%
2-Chloro-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide
Formule: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,66 g/mol
Point de fusion: 143…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000926
Numéro CAS: 1131-01-7
EINECS: 214-460-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 150 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité