Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nonadécane-1-oate de méthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC15622360EA 68.9 EUR InStock
EHERC15622360
Nonadécane-1-oate de méthyle
Nonadécane-1-oate de méthyle


Formule: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009011
Numéro CAS: 1731-94-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité