Carbaryl
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10980000EA 125 EUR InStock
EHERC10980000
Carbaryl
Carbaryl
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201,22 g/mol
Numéro CAS: 63-25-2
ONU: 2757
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité