N-Méthylaminoacétate d'éthyle chlorhydrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13112.14 A13112.22 A13112.36
A13112.14EA 127 EUR InStock
A13112.14 A13112.22 A13112.36
N-Méthylaminoacétate d'éthyle chlorhydrate ≥98%
N-Méthylaminoacétate d'éthyle chlorhydrate
Purity: 98+% CAS No.: 52605-49-9 Molecular Formula: C5H11NO2.HCl Formula Weight: 153.61 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-126° Beilstein Reference: 3911182 MDL No.: MFCD00012506
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
Point de fusion: 122…126 °C
Numéro MDL: MFCD00012506
Numéro CAS: 52605-49-9
EINECS: 258-037-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité