N-Méthylaminoacétate de méthyle chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
MOLEM63336936EA 0 EUR InStock
MOLEM63336936
N-Méthylaminoacétate de méthyle chlorhydrate
N-Méthylaminoacétate de méthyle chlorhydrate
Formule: C₄H₉NO₂·HCl
MW: 139,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038876
Numéro CAS: 13515-93-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité