Azodicarboxylate de diisopropyle 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Diisopropyl diazene-1,2-dicarboxylate
327560250 327561000 327560050 327565000
ACRO327560250EA 93.4 EUR InStock
ACRO327560250 ACRO327561000 ACRO327560050 ACRO327565000
Azodicarboxylate de diisopropyle 94%
Azodicarboxylate de diisopropyle
Formule: C₈H₁₄N₂O₄
MW: 202,21 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C (.2 mmHg)
Point de fusion: 3…5 °C
Densité: 1.02 g/cm³
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008875
Numéro CAS: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy yellow to orange to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité