Acide 1-naphtyloxyacétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetic acid
L01036.06 L01036.14
L01036.06EA 42.6 EUR InStock
L01036.06 L01036.14
Acide 1-naphtyloxyacétique ≥98%
Acide 1-naphtyloxyacétique
Purity: 98+% CAS No.: 2976-75-2 Molecular Formula: C12H10O3 Formula Weight: 202.21 Melting Point: 193-197° Beilstein Reference: 1912165
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Point de fusion: 193…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003927
Numéro CAS: 2976-75-2
EINECS: 221-023-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité