Acide 2-naphtyloxyacétique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Naphthoxyacetic acid
A15412.22 A15412.36
A15412.22EA 41.6 EUR InStock
A15412.22 A15412.36
Acide 2-naphtyloxyacétique ≥97%
Acide 2-naphtyloxyacétique
Purity: 97% CAS No.: 120-23-0 Molecular Formula: C12H10O3 Formula Weight: 202.21 Melting Point: 155-157° Beilstein Reference: 1074148 Merck Reference: 14,6397 MDL No.: MFCD00004066
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Point de fusion: 155…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004066
Numéro CAS: 120-23-0
EINECS: 204-380-0
Merck Index: 14,6397
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité