2-Pyridylthiourée ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11465.03 L11465.06
L11465.03EA 48.8 EUR InStock
L11465.03 L11465.06
2-Pyridylthiourée ≥98%
2-Pyridylthiourée
Purity: 98% CAS No.: 14294-11-2 Molecular Formula: C6H7N3S Formula Weight: 153.21 Odour: Odourless Melting Point: 146-149° Beilstein Reference: 117849 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041227
Formule: C₆H₇N₃S
MW: 153,21 g/mol
Point de fusion: 146…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041227
Numéro CAS: 14294-11-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité