2-Pyridylthiourée
Synonyms: (2-Pyridyl)thiourea, 1-(2-Pyridyl)-2-thiourea, 1-(Pyridin-2-yl)thiourea
018986-1G 018986-5G
FLUO018986-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018986-1G FLUO018986-5G
2-Pyridylthiourée
2-Pyridylthiourée
Formule: C₆H₇N₃S
MW: 153,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041227
Numéro CAS: 14294-11-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité