3-Pyridylthiourée ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L01284.06 L01284.03
L01284.06EA 277 EUR InStock
L01284.06 L01284.03
3-Pyridylthiourée ≥98%
3-Pyridylthiourée
Purity: 98+% CAS No.: 30162-37-9 Molecular Formula: C6H7N3S Formula Weight: 153.21 Melting Point: 158-162° Beilstein Reference: 472146 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014635
Formule: C₆H₇N₃S
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014635
Numéro CAS: 30162-37-9
EINECS: 250-075-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité