3-Pyridylthiourée
Synonyms: 1-(3-Pyridyl)-2-thiourea, 1-(Pyridin-3-yl)thiourea
018987-1G 018987-5G
FLUO018987-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018987-1G FLUO018987-5G
3-Pyridylthiourée
3-Pyridylthiourée
Formule: C₆H₇N₃S
MW: 153,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014635
Numéro CAS: 30162-37-9
EINECS: 250-075-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité