4-Pyridylthiourée
Fournisseur: Thermo Scientific
SEW02754DA SEW02754EA
MAYBSEW02754DAEA 0 EUR InStock
MAYBSEW02754DA MAYBSEW02754EA
4-Pyridylthiourée
4-Pyridylthiourée
Formule: C₆H₇N₃S
MW: 153,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068177
Numéro CAS: 164670-44-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité