L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2,2,2',2'-Tétrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropane-1-ol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2,2'-(Oxybis(methylene))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol)
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14810.0025 8.14810.0100 8.14810.0500
8.14810.0025EA 35.6 EUR InStock
8.14810.0025 8.14810.0100 8.14810.0500
2,2,2',2'-Tétrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropane-1-ol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,2,2',2'-Tétrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropane-1-ol
Formule: C₁₀H₂₂O₇
MW: 254.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004691
Numéro CAS: 126-58-9
EINECS: 204-794-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 217 - 222 °C
Molar Mass 254.28 g/mol
Bulk Density 400 - 450 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.00001 hPa (20 °C)
Density 1.365 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C
Synonyms 2.2'[Oxybis(methylen)]bis[hydroxymethyl)]-1,3-propandiol
Hill Formula C10H22O7
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité