Hippurate de sodium 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11723.18 A11723.30
A11723.18EA 61.8 EUR InStock
A11723.18 A11723.30
Hippurate de sodium 96%
Hippurate de sodium
Purity: 96% CAS No.: 532-94-5 Molecular Formula: C6H5CONHCH2CO2Na Formula Weight: 201.16 MDL No.: MFCD00002693
Formule: C₉H₈NNaO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002693
Numéro CAS: 532-94-5
EINECS: 208-548-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité