Acide 2-hydroxyhippurique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-Hydroxybenzoyl)glycine
158620025 158620100
ACRO158620025EA 83.7 EUR InStock
ACRO158620025 ACRO158620100
Acide 2-hydroxyhippurique 95%
Acide 2-hydroxyhippurique
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Point de fusion: 164…169 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002695
Numéro CAS: 487-54-7
EINECS: 207-661-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
HPLC ≥94 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité