Azodicarboxylate de dibenzyle 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
270270250 270270050
ACRO270270250EA 187 EUR InStock
ACRO270270250 ACRO270270050
Azodicarboxylate de dibenzyle 94%
Azodicarboxylate de dibenzyle
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₄
Point de fusion: 44…52 °C
Point d'éclair: >230 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016737
Numéro CAS: 2449-05-0
EINECS: 219-508-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 52 °C
Loss on drying ≤0.75 %
UV spectrophotometry ≥92 %
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité