Acide (Z)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique
Fournisseur: Serva
10640.02 10640.03
SERA10640.02EA 0 EUR InStock
SERA10640.02 SERA10640.03
Acide (Z)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique
Acide (Z)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique
Formule: C₆H₆O₆
Numéro MDL: MFCD00063184
Numéro CAS: 585-84-2
EINECS: 209-564-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité