Acide (E)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Trans-Propene-1,2,3-Tricarboxylic Acid, (E)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid
B20087.14 B20087.22 B20087.PG
B20087.14EA 68.4 EUR InStock
B20087.14 B20087.22 B20087.PG
Acide (E)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique ≥98%
Acide (E)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique
Purity: 98% CAS No.: 4023-65-8 Molecular Formula: C6H6O6 Formula Weight: 174.11 Odour: Odourless Melting Point: ca 190° dec. MDL No.: MFCD00002721
Formule: C₆H₆O₆
MW: 174,11 g/mol
Point de fusion: ∼ 190 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002721
Numéro CAS: 4023-65-8
EINECS: 223-688-6
Merck Index: 14,117
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité