2-Chloro-N-[[[4-(trifluorométhoxy)phényl]amino]carbonyl]benzamide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17844300EA 151 EUR InStock
EHERC17844300
2-Chloro-N-[[[4-(trifluorométhoxy)phényl]amino]carbonyl]benzamide
2-Chloro-N-[[[4-(trifluorométhoxy)phényl]amino]carbonyl]benzamide
Formule: C₁₅H₁₀ClF₃N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00072496
Numéro CAS: 64628-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité