4-Méthoxyphénylhydrazinium chlorure 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
166490100 166490500
ACRO166490100EA 110 EUR InStock
ACRO166490100 ACRO166490500
4-Méthoxyphénylhydrazinium chlorure 98%
4-Méthoxyphénylhydrazinium chlorure
Formule: C₇H₁₁ClN₂O
MW: 174,63 g/mol
Point de fusion: 153…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012945
Numéro CAS: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light pink to grey to purple Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 163 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité