4-Méthoxyphénylhydrazinium chlorure ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L06076.06 L06076.14 L06076.22
L06076.06EA 50.6 EUR InStock
L06076.06 L06076.14 L06076.22
4-Méthoxyphénylhydrazinium chlorure ≥99%
4-Méthoxyphénylhydrazinium chlorure
Purity: 99% CAS No.: 19501-58-7 Molecular Formula: C7H10N2O.HCl Formula Weight: 174.63 Melting Point: ca 161° dec. Beilstein Reference: 3566583
Formule: C₇H₁₁ClN₂O
Point de fusion: ∼ 161 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012945
Numéro CAS: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité