4-Méthoxyfuranne-2(5H)-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
276680050 276680250
ACRO276680050EA 47.3 EUR InStock
ACRO276680050 ACRO276680250
4-Méthoxyfuranne-2(5H)-one 97%
4-Méthoxyfuranne-2(5H)-one
Formule: C₅H₆O₃
MW: 114,1 g/mol
Point d'ébullition: 130…131 °C (18mbar)
Point de fusion: 60…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071565
Numéro CAS: 69556-70-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité