4-Hydroxyfuranne-2(5H)-one 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetronic acid, beta-Tetronic acid, 2,4(3H,5H)-Furandione, Tetrahydrofuran-2,4-dione
235260010 235260050
ACRO235260010EA 54.5 EUR InStock
ACRO235260010 ACRO235260050
4-Hydroxyfuranne-2(5H)-one 95%
4-Hydroxyfuranne-2(5H)-one
Formule: C₄H₄O₃
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052187
Numéro CAS: 541-57-1
EINECS: 208-785-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité