Dinoseb methyl ether
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12811500EA 302 EUR InStock
EHERC12811500
Dinoseb methyl ether
Dinoseb methyl ether
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₅
MW: 254,24 g/mol
Numéro CAS: 6099-79-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité