Heptafluoroniobate de dipotassium ≥99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Potassium heptafluoroniobate(V)
51110.09 51110.18
51110.09EA 45.6 EUR InStock
51110.09 51110.18
Heptafluoroniobate de dipotassium ≥99.5%
Heptafluoroniobate de dipotassium
Purity: 99.5% CAS No.: 16924-03-1 Molecular Formula: K2NbF7 Formula Weight: 304.10 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00042368
Formule: F₇K₂Nb
MW: 304,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042368
Numéro CAS: 16924-03-1
EINECS: 240-987-7
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité