Heptafluorotantalate de dipotassium ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Potassium heptafluorotantalate(V)
43733.09 43733.30 43733.18
43733.09EA 123 EUR InStock
43733.09 43733.30 43733.18
Heptafluorotantalate de dipotassium ≥99.99% (base métaux)
Heptafluorotantalate de dipotassium
Purity: 99.99% CAS No.: 16924-00-8 Molecular Formula: K2TaF7 Formula Weight: 392.14 Physical Form: Powder Density: 4.560 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00042369
Formule: F₇K₂Ta
MW: 392,13 g/mol
Densité: 4.560
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042369
Numéro CAS: 16924-00-8
EINECS: 240-986-1
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité