Dichlofenthion
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12290000EA 114 EUR InStock
EHERC12290000
Dichlofenthion
Dichlofenthion
Formule: C₁₀H₁₃Cl₂O₃PS
MW: 315,16 g/mol
Numéro CAS: 97-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité