Chlorméphos
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11330000EA 173 EUR InStock
EHERC11330000
Chlorméphos
Chlorméphos
Formule: C₅H₁₂ClO₂PS₂
MW: 234,71 g/mol
Numéro CAS: 24934-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité