Parathion
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15880000EA 116 EUR InStock
EHERC15880000
Parathion
Parathion
Formule: C₁₀H₁₄NO₅PS
MW: 291,26 g/mol
Numéro CAS: 56-38-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité