Fenthion
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13580000EA 108 EUR InStock
EHERC13580000
Fenthion
Fenthion
Formule: C₁₀H₁₅O₃PS₂
MW: 278,33 g/mol
Numéro CAS: 55-38-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité