Terbufos
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17270000EA 108 EUR InStock
EHERC17270000
Terbufos
Terbufos
Formule: C₉H₂₁O₂PS₃
MW: 288,44 g/mol
Numéro CAS: 13071-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité