4,4'-Thiodiphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,4'-Thiodiphenol
D1356-25G D1356-500G
TCIAD1356-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD1356-25G TCIAD1356-500G
4,4'-Thiodiphénol ≥98.0% (par GC)
4,4'-Thiodiphénol
Formule: C₁₂H₁₀O₂S
MW: 218,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002349
Numéro CAS: 2664-63-3
EINECS: 220-197-9
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96e138f1574b78a3c8e93f5d1d2441a806a3bc96&vid=96e138f1574b78a3c8e93f5d1d2441a806a3bc96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité