Diborure de titane
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Titanium boride
11364.18 11364.30 11364.A1
11364.18EA 62 EUR InStock
11364.18 11364.30 11364.A1
Diborure de titane
Diborure de titane
CAS No.: 12045-63-5 Molecular Formula: B2Ti Formula Weight: 69.50 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 4.38 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049595
In the aircraft industry, in cutting and grinding applications, as protective coatings for metals in high temperature applications, as a base material for cermet production
Formule: B₂Ti
MW: 69,5 g/mol
Point de fusion: 3225 °C
Densité: 4.38
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049595
Numéro CAS: 12045-63-5
EINECS: 234-961-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité