N-1-Naphtylaniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Anilinonaphthalene
147160250 147162500
ACRO147160250EA 32.4 EUR InStock
ACRO147160250 ACRO147162500
N-1-Naphtylaniline 98%
N-1-Naphtylaniline
Formule: C₁₆H₁₃N
MW: 219,29 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 58…62 °C
Point d'éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003878
Numéro CAS: 90-30-2
EINECS: 201-983-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to red to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité