Thulium 1,000 mg/l en solution dans l'acide nitrique dilué étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: ACCUSTANDARD
ICP62N1 ICP62N5
ACCUICP62N1EA 199 EUR InStock
ACCUICP62N1 ACCUICP62N5
Thulium 1,000 mg/l en solution dans l'acide nitrique dilué étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de thulium
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité