Thulium standard solution, 1,000 mg/L Tm in 5% nitric acid (de Tm₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
89889.AEEA 58.2 EUR InStock
89889.AE
Thulium standard solution, 1,000 mg/L Tm in 5% nitric acid (de Tm₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de thulium
Molecular Formula: Tm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011281
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité