Chlorfenvinphos
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11290000EA 91.2 EUR InStock
EHERC11290000
Chlorfenvinphos
Chlorfenvinphos
Formule: C₁₂H₁₄Cl₃O₄P
MW: 359,57 g/mol
Numéro CAS: 470-90-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité