Dichlorvos-D6
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12530100EA 992 EUR InStock
EHERC12530100
Dichlorvos-D6
Dichlorvos-D6
Formule: C₄HCl₂D₆O₄P
MW: 226,93 g/mol
Numéro CAS: 203645-53-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité