(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tetralin-1-amine, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
175810050 175810250
ACRO175810050EA 41.5 EUR InStock
ACRO175810050 ACRO175810250
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine 97%
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine
Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Point d'ébullition: 246…247 °C (714 mmHg)
Densité: 1.02 g/cm³
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001740
Numéro CAS: 2217-40-5
EINECS: 218-712-7
ONU: 2735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Microbial contamination ≤5000 CFU/g (TAMC)
pH 6.5 to 7.5 (2 % in water)
Chlorides ≤2 % (as NaCl)
Calcium (Ca) ≤0.2 %
Total nitrogen 14.0 to 16.0 %
Amino nitrogen 3.0 to 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité