(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-2-naphtol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-ol
271880010 271880050
ACRO271880010EA 109 EUR InStock
ACRO271880010 ACRO271880050
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-2-naphtol 97%
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-2-naphtol
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 15.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045575
Numéro CAS: 530-91-6
EINECS: 208-497-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to light brown Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité