(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14518.MDEA 35.4 EUR InStock
L14518.MD L14518.03
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone ≥98%
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075172
Numéro CAS: 95530-58-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité