(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Fournisseur: Molekula
MOLE57944281-1GEA 0 EUR InStock
MOLE57944281-1G
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075172
Numéro CAS: 95530-58-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité